2-Cyanobenzyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937471-10G OR937471-1G OR937471-5G
APOSOR937471-10GEA 109 EUR
APOSOR937471-10G APOSOR937471-1G APOSOR937471-5G
2-Cyanobenzyl acetate 95%
2-Cyanobenzyl acetate
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20265196
Núm. CAS: 38866-59-0