2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937480-1G OR937480-250MG
APOSOR937480-1GEA 319 EUR
APOSOR937480-1G APOSOR937480-250MG
2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde 97%
2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804561
Núm. CAS: 865278-12-2