6-Chloro-n4,n4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-N4,N4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine
OR937559-1G OR937559-5G
APOSOR937559-1GEA 105 EUR
APOSOR937559-1G APOSOR937559-5G
6-Chloro-n4,n4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine 95%
6-Chloro-n4,n4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine
Formula: C₆H₉ClN₄
MW: 172,615 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13188630
Núm. CAS: 1007-11-0