5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937608-1G OR937608-250MG OR937608-5G
APOSOR937608-1GEA 226 EUR
APOSOR937608-1G APOSOR937608-250MG APOSOR937608-5G
5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine 97%
5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09940721
Núm. CAS: 942938-37-6