2,5-Dichlorophenylacetyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9377-1G OR9377-5G
APOSOR9377-1GEA 140 EUR
APOSOR9377-1G APOSOR9377-5G
2,5-Dichlorophenylacetyl chloride
2,5-Dichlorophenylacetyl chloride
Formula: C₈H₅Cl₃O
MW: 223,484 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08543437
Núm. CAS: 203314-48-1
UN: 3265
ADR: 8,III