2-Chloro-4-methylbenzothiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938249-1G OR938249-250MG
APOSOR938249-1GEA 314 EUR
APOSOR938249-1G APOSOR938249-250MG
2-Chloro-4-methylbenzothiazole 95%
2-Chloro-4-methylbenzothiazole
Formula: C₈H₆ClNS
MW: 183,658 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840701
Núm. CAS: 3622-32-0