2-Chloro-2,2-dimethyl-2H-1,3-benzoxazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938278-1G OR938278-250MG OR938278-500MG
APOSOR938278-1GEA 632 EUR
APOSOR938278-1G APOSOR938278-250MG APOSOR938278-500MG
2-Chloro-2,2-dimethyl-2H-1,3-benzoxazine 95%
2-Chloro-2,2-dimethyl-2H-1,3-benzoxazine
Formula: C₁₀H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09840230
Núm. CAS: 74405-07-5