Ethyl 4-methylvalerate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 4-methylpentanoate
OR938286-25G
OR938286-5G
APOSOR938286-25GEA
206
EUR
APOSOR938286-25G
APOSOR938286-5G
Ethyl 4-methylvalerate 95%
Ethyl 4-methylvalerate
Formula:
C₈H₁₆O₂ MW: 144,211 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042887 Núm. CAS: 25415-67-2 |