6-Chloro-2,3-dimethylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938328-1G OR938328-250MG
APOSOR938328-1GEA 163 EUR
APOSOR938328-1G APOSOR938328-250MG
6-Chloro-2,3-dimethylpyridine 95%
6-Chloro-2,3-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈ClN
MW: 141,598 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505294
Núm. CAS: 72093-13-1