3-(Cyclopropyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR938340-1G OR938340-250MG OR938340-5G
APOSOR938340-1GEA 111 EUR
APOSOR938340-1G APOSOR938340-250MG APOSOR938340-5G
3-(Cyclopropyl)benzoic acid
3-(Cyclopropyl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00626842
Núm. CAS: 1129-06-2