1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938375-1G OR938375-250MG
APOSOR938375-1GEA 638 EUR
APOSOR938375-1G APOSOR938375-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11506139
Núm. CAS: 32999-37-4