1-(Azidomethyl)-2-chlorobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938444-1G OR938444-250MG OR938444-5G
APOSOR938444-1GEA 109 EUR
APOSOR938444-1G APOSOR938444-250MG APOSOR938444-5G
1-(Azidomethyl)-2-chlorobenzene 95%
1-(Azidomethyl)-2-chlorobenzene
Formula: C₇H₆ClN₃
MW: 167,596 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11637163
Núm. CAS: 63777-70-8