4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-4-((phenylcarbonothioyl)thio)pentanoic acid
OR938448-1G OR938448-5G
APOSOR938448-1GEA 60.9 EUR
APOSOR938448-1G APOSOR938448-5G
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid 98%
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid
Formula: C₁₃H₁₃NO₂S₂
MW: 279,378 g/mol
Pto. Ebullición: 473 °C
Pto. de fusión: 94…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10698690
Núm. CAS: 201611-92-9