5-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938480-1G OR938480-5G
APOSOR938480-1GEA 0 EUR
APOSOR938480-1G APOSOR938480-5G
5-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
5-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02224142
Núm. CAS: 92933-47-6