Ethyl piperidine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938484-1G OR938484-250MG
APOSOR938484-1GEA 0 EUR
APOSOR938484-1G APOSOR938484-250MG
Ethyl piperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl piperidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047470
Núm. CAS: 5325-94-0