1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(1-Methyl-1h-pyrazol-4-yl)-ethanone
OR938532-5G
APOSOR938532-5GEA 60.9 EUR
APOSOR938532-5G
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159640
Núm. CAS: 37687-18-6