(R)-4-Methyloxazolidin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938550-1G OR938550-250MG
APOSOR938550-1GEA 48 EUR
APOSOR938550-1G APOSOR938550-250MG
(R)-4-Methyloxazolidin-2-one 95%
(R)-4-Methyloxazolidin-2-one
Formula: C₄H₇NO₂
MW: 101,104 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656588
Núm. CAS: 4042-43-7