(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine
OR938552-1G
APOSOR938552-1GEA 104 EUR
APOSOR938552-1G
(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 95%
(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,232 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06761896
Núm. CAS: 65451-89-0