5-Chloro-2-indanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938561-1G OR938561-250MG
APOSOR938561-1GEA 127 EUR
APOSOR938561-1G APOSOR938561-250MG
5-Chloro-2-indanone 95%
5-Chloro-2-indanone
Formula: C₉H₇ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09744099
Núm. CAS: 74444-81-8