2-Toluenesulphonyl isocyanate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938567-1G OR938567-25G OR938567-5G
APOSOR938567-1GEA 0 EUR
APOSOR938567-1G APOSOR938567-25G APOSOR938567-5G
2-Toluenesulphonyl isocyanate 95%
2-Toluenesulphonyl isocyanate
Formula: C₈H₇NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037045
Núm. CAS: 32324-19-9