3-Chloro-4-nitrobenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938611-1G OR938611-250MG
APOSOR938611-1GEA 122 EUR
APOSOR938611-1G APOSOR938611-250MG
3-Chloro-4-nitrobenzonitrile 98%
3-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,564 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02317167
Núm. CAS: 34662-29-8