1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR938615-1G OR938615-5G
APOSOR938615-1GEA 37.7 EUR
APOSOR938615-1G APOSOR938615-5G
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₉NO₃
MW: 143,141 g/mol
Pto. de fusión: 92…94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19228580
Núm. CAS: 30932-84-4