(1S,4R,5R)-1-Isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hexan-3-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938655-1G OR938655-5G
APOSOR938655-1GEA 0 EUR
APOSOR938655-1G APOSOR938655-5G
(1S,4R,5R)-1-Isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hexan-3-one 95%
(1S,4R,5R)-1-Isopropyl-4-methyl-bicyclo[3.1.0]hexan-3-one
Formula: C₁₀H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001313
Núm. CAS: 546-80-5