2-Methoxy-2-phenylethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938688-25G
APOSOR938688-25GEA 207 EUR
APOSOR938688-25G
2-Methoxy-2-phenylethanol 95%
2-Methoxy-2-phenylethanol
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075063
Núm. CAS: 2979-22-8