Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938707-10G OR938707-1G OR938707-5G
APOSOR938707-10GEA 134 EUR
APOSOR938707-10G APOSOR938707-1G APOSOR938707-5G
Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203928
Núm. CAS: 53662-85-4