7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938708-1G OR938708-250MG
APOSOR938708-1GEA 125 EUR
APOSOR938708-1G APOSOR938708-250MG
7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one 95%
7-Methoxyquinazolin-4(1H)-one
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460971
Núm. CAS: 16064-24-7