6-Methyl-2-vinyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938711-1G OR938711-250MG
APOSOR938711-1GEA 165 EUR
APOSOR938711-1G APOSOR938711-250MG
6-Methyl-2-vinyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione 95%
6-Methyl-2-vinyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Formula: C₇H₁₀BNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656092
Núm. CAS: 1104636-73-8