1,3-Bis(2-chloroethyl)urea 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938715-1G
APOSOR938715-1GEA 66.7 EUR
APOSOR938715-1G
1,3-Bis(2-chloroethyl)urea 95%
1,3-Bis(2-chloroethyl)urea
Formula: C₅H₁₀Cl₂N₂O
MW: 185,052 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068573
Núm. CAS: 2214-72-4