4,6-Dimethylnicotinonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938736-5G
APOSOR938736-5GEA 149 EUR
APOSOR938736-5G
4,6-Dimethylnicotinonitrile 95%
4,6-Dimethylnicotinonitrile
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234419
Núm. CAS: 6623-21-8