N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938759-1G OR938759-5G
APOSOR938759-1GEA 319 EUR
APOSOR938759-1G APOSOR938759-5G
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid 95%
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid
Formula: C₉H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210445
Núm. CAS: 51865-84-0