2-Chloro-5-phenylpyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938765-1G OR938765-250MG
APOSOR938765-1GEA 177 EUR
APOSOR938765-1G APOSOR938765-250MG
2-Chloro-5-phenylpyrimidine 95%
2-Chloro-5-phenylpyrimidine
Formula: C₁₀H₇ClN₂
MW: 190,629 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04035567
Núm. CAS: 22536-62-5