4-Chloro-5-methoxy-1-indanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938838-1G OR938838-5G
APOSOR938838-1GEA 126 EUR
APOSOR938838-1G APOSOR938838-5G
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone 95%
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone
Formula: C₁₀H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09836228
Núm. CAS: 944109-65-3