2-Methyl-2-phenylpropan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Methyl-2-phenyl-1-propanol
OR938847-1G
OR938847-250MG
APOSOR938847-1GEA
72.5
EUR
APOSOR938847-1G
APOSOR938847-250MG
2-Methyl-2-phenylpropan-1-ol 95%
2-Methyl-2-phenylpropan-1-ol
Formula:
C₁₀H₁₄O MW: 150,218 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00506139 Núm. CAS: 2173-69-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...