2-Methyl-5,7-dihydrothieno[3,4-d]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938848-1G OR938848-250MG
APOSOR938848-1GEA 0 EUR
APOSOR938848-1G APOSOR938848-250MG
2-Methyl-5,7-dihydrothieno[3,4-d]pyrimidine 95%
2-Methyl-5,7-dihydrothieno[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₇H₈N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038619
Núm. CAS: 36267-71-7