2-Ethylbenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2-Ethylphenyl)methanol
OR938868-10G OR938868-1G OR938868-5G
APOSOR938868-10GEA 151 EUR
APOSOR938868-10G APOSOR938868-1G APOSOR938868-5G
2-Ethylbenzyl alcohol 95%
2-Ethylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136.191 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093889
Núm. CAS: 767-90-8