4-Butylbenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-Butylphenyl)methanol
OR938874-1G OR938874-5G
APOSOR938874-1GEA 89.9 EUR
APOSOR938874-1G APOSOR938874-5G
4-Butylbenzyl alcohol 98%
4-Butylbenzyl alcohol
Formula: C₁₁H₁₆O
MW: 164,244 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010258
Núm. CAS: 60834-63-1