1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)propan-2-one
OR938890-25G
APOSOR938890-25GEA 139 EUR
APOSOR938890-25G
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propanone 97%
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propanone
Formula: C₉H₂₀O₂Si
MW: 188,339 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321330
Núm. CAS: 74685-00-0