2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
6-Methylsalicylaldehyde
OR938926-1G
OR938926-250MG
APOSOR938926-1GEA
162
EUR
APOSOR938926-1G
APOSOR938926-250MG
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzaldehyde
Formula:
C₈H₈O₂ MW: 136,148 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16038308 Núm. CAS: 18362-36-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...