3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938946-1G OR938946-250MG
APOSOR938946-1GEA 632 EUR
APOSOR938946-1G APOSOR938946-250MG
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid 95%
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11188349
Núm. CAS: 7733-58-6