Quinoxalin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938970-1G OR938970-250MG
APOSOR938970-1GEA 114 EUR
APOSOR938970-1G APOSOR938970-250MG
Quinoxalin-2-amine 95%
Quinoxalin-2-amine
Formula: C₈H₇N₃
MW: 145,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00094018
Núm. CAS: 5424-05-5