1-Methyl-DL-proline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
N-DL-Me-Pro-OH, 1-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
OR938983-1G
OR938983-250MG
OR938983-500MG
APOSOR938983-1GEA
654
EUR
APOSOR938983-1G
APOSOR938983-250MG
APOSOR938983-500MG
1-Methyl-DL-proline 97%
1-Methyl-DL-proline
Formula:
C₆H₁₁NO₂ MW: 129,157 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01605583 Núm. CAS: 68078-09-1 |