2-Chloro-N-pyridin-2-ylacetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939010-1G OR939010-5G
APOSOR939010-1GEA 261 EUR
APOSOR939010-1G APOSOR939010-5G
2-Chloro-N-pyridin-2-ylacetamide 95%
2-Chloro-N-pyridin-2-ylacetamide
Formula: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,596 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023426
Núm. CAS: 5221-37-4