Ethyl 2-bromoacrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939045-1G OR939045-5G
APOSOR939045-1GEA 261 EUR
APOSOR939045-1G APOSOR939045-5G
Ethyl 2-bromoacrylate 95%
Ethyl 2-bromoacrylate
Formula: C₅H₇BrO₂
MW: 179,012 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258596
Núm. CAS: 5459-35-8