1-Bromo-4-phenylbutan-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR939073-1G OR939073-250MG OR939073-5G
APOSOR939073-1GEA 458 EUR
APOSOR939073-1G APOSOR939073-250MG APOSOR939073-5G
1-Bromo-4-phenylbutan-2-one 98%
1-Bromo-4-phenylbutan-2-one
Formula: C₁₀H₁₁BrO
MW: 227,098 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11847199
Núm. CAS: 31984-10-8