2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939102-5G
APOSOR939102-5GEA 55.1 EUR
APOSOR939102-5G
2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic acid 95%
2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861881
Núm. CAS: 88920-24-5