2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR939113-1G OR939113-5G
APOSOR939113-1GEA 261 EUR
APOSOR939113-1G APOSOR939113-5G
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142,196 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074907
Núm. CAS: 56586-13-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR