4-(Prop-1-en-2-yl)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939114-1G OR939114-250MG
APOSOR939114-1GEA 66.7 EUR
APOSOR939114-1G APOSOR939114-250MG
4-(Prop-1-en-2-yl)phenol 95%
4-(Prop-1-en-2-yl)phenol
Formula: C₉H₁₀O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00128236
Núm. CAS: 4286-23-1