5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939187-1G OR939187-5G
APOSOR939187-1GEA 79.9 EUR
APOSOR939187-1G APOSOR939187-5G
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine
Formula: C₁₀H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130046
Núm. CAS: 2217-43-8