3-Nitro-phenethylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939218-1G OR939218-250MG
APOSOR939218-1GEA 654 EUR
APOSOR939218-1G APOSOR939218-250MG
3-Nitro-phenethylamine hydrochloride 97%
3-Nitro-phenethylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀N₂O₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059237
Núm. CAS: 19008-62-9