Ethyl 2-(cyclopropylsulphonyl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939223-1G OR939223-250MG
APOSOR939223-1GEA 632 EUR
APOSOR939223-1G APOSOR939223-250MG
Ethyl 2-(cyclopropylsulphonyl)acetate 95%
Ethyl 2-(cyclopropylsulphonyl)acetate
Formula: C₇H₁₂O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20233368
Núm. CAS: 1349719-17-0